Learn More
Metanosulfonato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478930 5 g 5 g
11499763 10 g 10 g
11409773 50 g 50 g
11419773 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12938.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124.154 g/mol
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metanosulfonato de etilo se utiliza como mutágeno tanto para células mamíferas como para células vegetales. Se aplica como modelo de agente alquilante en el estudio de los procesos de reparación de ácido desoxirribonucleico (ADN).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. Hoja de datos de seguridad del material disponible en línea en www.alfa.com. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-50-0
Fórmula molecular C3H8O3S
Peso molecular (g/mol) 124.154
Número MDL MFCD00007559
Clave InChI PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
Nombre IUPAC metanosulfonato de etilo
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methanesulfonate
Densidad 1.17
Punto de ebullición 85°C to 86°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 773969
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3827
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 99%