Learn More
Etilo isobutirilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
80.40€ - 304.00€
CAS | 7152-15-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H14O3 |
Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
Número MDL | MFCD00009198 |
Clave InChI | XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate |
PubChem CID | 81583 |
Nombre IUPAC | etil 4-metil-3-oxopentanoato |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10413612
|
Thermo Scientific Acros
383440100 |
10 g | Frasco de vidrio |
80.40€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10509043
|
Thermo Scientific Acros
383440500 |
50 g | Frasco de vidrio |
304.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7152-15-0 | |
158.2 | |
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N | |
81583 | |
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C |
C8H14O3 | |
MFCD00009198 | |
ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate | |
etil 4-metil-3-oxopentanoato |
Especificaciones
Ethyl isobutyrylacetate | |
-9.0°C | |
0.9810g/mL | |
44°C | |
94% min. (Mixture of tautomers) (GC) | |
(CH3)2CHCOCH2CO2C2H5 | |
MFCD00009198 | |
ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate | |
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C | |
158.2 | |
158.2 | |
Líquido |
7152-15-0 | |
De incoloro a amarillo | |
173.0°C | |
Auténtico | |
C8H14O3 | |
1.4255 to 1.4275 | |
0.981 | |
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N | |
etil 4-metil-3-oxopentanoato | |
81583 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 230-491-9
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Ethyl isobutyrylacetate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.