Learn More
Etilo isobutirilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10413612 10 g Frasco de vidrio 10 g
10509043 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10413612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383440100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7152-15-0
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00009198
Clave InChI XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
Nombre IUPAC etil 4-metil-3-oxopentanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isobutyrylacetate
Punto de fusión -9.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9810g/mL
Punto de ebullición 173.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4255 to 1.4275
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.981
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl isobutyrylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.