Learn More
Cianoacetato de etilo, 98+ %, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 118280010
Detalles adicionales : CAS : 105-56-6 Peso : 1.05000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10102630
  • 99.01€ / 1 Kg
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
105-56-6
113.12
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
7764
CCOC(=O)CC#N
C5H7NO2
MFCD00001940
ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
etilo 2-cianoacetato
Especificaciones
Ethyl cyanoacetate
1.0600g/mL
-22.0°C
110°C
Authentic
NCCH2CO2C2H5
02,585
13,69
1.4170 to 1.4190
1kg
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
CCOC(=O)CC#N
113.12
113.12
98+%
0.1% max. (K.F.)
105-56-6
Sin designar
208.0°C to 210.0°C
98% min. (GC)
C5H7NO2
MFCD00001940
Frasco de vidrio
15,3841
ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
Solubility in water: 20g/L(20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,diethyl ether,,ethanol,aqueous solutions of alkalies
1.06
etilo 2-cianoacetato
7764
Líquido
1.01 mPa.s (20°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl cyanoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos