Learn More
Thermo Scientific™ Etilcelulosa, contenido de etoxil 48 %, 22 cps
75.30€ - 452.40€
CAS | 9004-57-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C23H24N6O4 |
Peso molecular (g/mol) | 448.483 |
Número MDL | MFCD00131037 |
Clave InChI | ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene |
PubChem CID | 166304 |
Nombre IUPAC | 2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo |
SMILES | CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10082490
|
Thermo Scientific™
190972500 |
250g | Frasco de vidrio |
75.30€
250 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10773191
|
Thermo Scientific™
190975000 |
500g | Frasco de vidrio |
126.88€
500 g |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11906991
|
Thermo Scientific™
190970025 |
2.5kg | Tambor de plástico |
452.40€
2.50 Kg |
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
9004-57-3 | |
448.483 | |
ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N | |
166304 | |
CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C |
C23H24N6O4 | |
MFCD00131037 | |
n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene | |
2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo |
Especificaciones
Ethyl cellulose | |
9004-57-3 | |
MFCD00131037 | |
250g | |
CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C | |
448.483 | |
Frasco de vidrio | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol |
Ethoxyl Content 48%, 22 Cps | |
C23H24N6O4 | |
n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene | |
ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo | |
166304 | |
1.47 |
RUO – Research Use Only