Learn More
Acetato de etilo al 99,8+%, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11g/mol |
Presión de vapor | 103mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.45cp at 20°C |
Densidad del vapor | 3.04 |
Punto de fusión | -83.5°C |
Punto de ebullición | 75°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.