Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Catalog Number 15615590
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
ethyl acetate
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
ethyl acetate
CCOC(=O)C
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 2.2 to 11.5%, 38°F
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73 mmHg (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.