Learn More
6-Aminohexanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
79.50€ - 304.00€
CAS | 371-34-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H17NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
Número MDL | MFCD00233495 |
Clave InChI | NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester |
PubChem CID | 406972 |
Nombre IUPAC | 6-aminohexanoato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)CCCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11479440
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50296.MD |
250 mg |
79.50€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489440
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50296.03 |
1 g |
304.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ethyl 6-aminohexanoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 6-aminohexanoato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
371-34-6 | |
159.23 | |
NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N | |
406972 | |
CCOC(=O)CCCCCN |
C8H17NO2 | |
MFCD00233495 | |
6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester | |
6-aminohexanoato de etilo |
Especificaciones
Ethyl 6-aminohexanoate | |
C8H17NO2 | |
MFCD00233495 | |
6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester | |
CCOC(=O)CCCCCN | |
159.23 | |
159.23 |
371-34-6 | |
H2N(CH2)5CO2CH2CH3 | |
Air Sensitive | |
NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N | |
6-aminohexanoato de etilo | |
406972 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo un argón.
RUO – Research Use Only