Learn More
6-Aminohexanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489440 1 g 1 g
11479440 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50296.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 371-34-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Ethyl 6-aminohexanoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-aminohexanoato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-34-6
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00233495
Clave InChI NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester
PubChem CID 406972
Nombre IUPAC 6-aminohexanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-aminohexanoate
Fórmula lineal H2N(CH2)5CO2CH2CH3
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98%