Learn More
6-Amino-5-metoxiindol-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
98.30€ - 386.00€
CAS | 107575-60-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H14N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 234.255 |
Número MDL | MFCD08064224 |
Clave InChI | DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 10966428 |
Nombre IUPAC | 6-amino-5-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11407236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25549.03 |
1 g |
98.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11417236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25549.06 |
5 g | |||||||
Descripción
Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 6-amino-5-metoxiindol-2-carboxilato de etilo es un producto intermedio orgánico importante. Puede usarse en los ámbitos agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
107575-60-0 | |
234.255 | |
DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N | |
6-amino-5-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo |
C12H14N2O3 | |
MFCD08064224 | |
10966428 | |
CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC |
Especificaciones
Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate | |
167°C to 169°C | |
MFCD08064224 | |
Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol. | |
CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC | |
234.255 | |
234.25 |
107575-60-0 | |
C12H14N2O3 | |
ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate, acmc-209zno, ethyl6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-amino-5-methoxy-, ethyl ester | |
DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N | |
6-amino-5-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo | |
10966428 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only