Learn More
6-Amino-5-metoxiindol-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407236 1 g 1 g
11417236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25549.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 107575-60-0 | C12H14N2O3 | 234.255 g/mol
Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-amino-5-metoxiindol-2-carboxilato de etilo es un producto intermedio orgánico importante. Puede usarse en los ámbitos agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107575-60-0
Fórmula molecular C12H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 234.255
Número MDL MFCD08064224
Clave InChI DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10966428
Nombre IUPAC 6-amino-5-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate
Punto de fusión 167°C to 169°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate, acmc-209zno, ethyl6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-amino-5-methoxy-, ethyl ester
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 95%