Learn More
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10077102
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
17159-79-4
C9H14O3
170.21
MFCD00013285
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
317638
4-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
17159-79-4
C9H14O3
170.21
MFCD00013285
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
317638
4-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C6H9CO2C2H5
Índice de refracción 1.4580 to 1.461
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.076
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido