Learn More
4-Bromo-3-etoxi-2-butenoato de etilo, téc. 90 %, estabilizado con carbonato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11387016
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1116-50-3
C8H13BrO3
237.09
MFCD00051757
FYYMWILFRUUBCX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, ethyl 2e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
6376123
CCOC(=O)C=C(CBr)OCC
1116-50-3
C8H13BrO3
237.09
MFCD00051757
FYYMWILFRUUBCX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, ethyl 2e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
6376123
CCOC(=O)C=C(CBr)OCC
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-3-etoxi-2-butenoato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate
Nombre de nota stabilized with sodium carbonate
Punto de ebullición 88°C to 90°C (1 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2042896
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC (E)-4-bromo-3-etoxibut-2-enoato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico