missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acetil-3,5-dimetilpirrol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 1735.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 2386-26-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H15NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 209.25 |
Número MDL | MFCD00022373 |
Clave InChI | ALRDOFWBPAZOCW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-carbethoxypyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetyl-5-carbethoxypyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-acetyl-3,5-dimethyl-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-ethoxycarbonyl pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-acetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_002117, acmc-1cg5g |
PubChem CID | 16947 |
Nombre IUPAC | 4-acetil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)C(C(C)=O)=C(C)N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11443607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17365.09 |
10 g |
108.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11453607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17365.18 |
50 g |
437.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11463607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17365.30 |
250 g |
1735.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is utilized as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerado (2 a 4°C). Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
Identificadores de productos químicos
2386-26-7 | |
209.25 | |
ALRDOFWBPAZOCW-UHFFFAOYSA-N | |
16947 | |
CCOC(=O)C1=C(C)C(C(C)=O)=C(C)N1 |
C11H15NO3 | |
MFCD00022373 | |
3-acetyl-2,4-dimethyl-5-carbethoxypyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetyl-5-carbethoxypyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-acetyl-3,5-dimethyl-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-ethoxycarbonyl pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-acetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_002117, acmc-1cg5g | |
4-acetil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo |
Especificaciones
Ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate | |
140°C to 143°C | |
MFCD00022373 | |
Slightly soluble in water. | |
CCOC(=O)C1=C(C)C(C(C)=O)=C(C)N1 | |
209.25 | |
209.25 |
2386-26-7 | |
C11H15NO3 | |
3-acetyl-2,4-dimethyl-5-carbethoxypyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetyl-5-carbethoxypyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-acetyl-3,5-dimethyl-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-ethoxycarbonyl pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-acetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_002117, acmc-1cg5g | |
ALRDOFWBPAZOCW-UHFFFAOYSA-N | |
4-acetil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo | |
16947 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : UX9370900.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only