Learn More
4-Acetil-3,5-dimetilpirrol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463607 250 g 250 g
11443607 10 g 10 g
11453607 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17365.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2386-26-7 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
It is utilized as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. 
Notas
Refrigerado (2 a 4°C). Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-26-7
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.25
Número MDL MFCD00022373
Clave InChI ALRDOFWBPAZOCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-carbethoxypyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetyl-5-carbethoxypyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-acetyl-3,5-dimethyl-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-ethoxycarbonyl pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-acetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_002117, acmc-1cg5g
PubChem CID 16947
Nombre IUPAC 4-acetil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C(C)=O)=C(C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 140°C to 143°C
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 98%