Learn More
4,8-Dicloroquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15414936
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
56824-91-0
C12H9Cl2NO2
270.109
MFCD00173351
HINLPSGAVZPTIW-UHFFFAOYSA-N
4,8-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4,8-dichloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4,8-dichloro-3-quinolinecarboxylate, ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylic acid methyl ester
728974
4,8-dicloroquinolina-3-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=CN=C2C(=C1Cl)C=CC=C2Cl
56824-91-0
C12H9Cl2NO2
270.109
MFCD00173351
HINLPSGAVZPTIW-UHFFFAOYSA-N
4,8-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4,8-dichloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4,8-dichloro-3-quinolinecarboxylate, ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylic acid methyl ester
728974
4,8-dicloroquinolina-3-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=CN=C2C(=C1Cl)C=CC=C2Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.11
Porcentaje de pureza 97%