Learn More
Etilo 2-oximinooxamato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.08€ - 128.00€
CAS | 10489-74-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 132.12 |
Número MDL | MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442 |
Clave InChI | QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester |
PubChem CID | 9614369 |
Nombre IUPAC | etil (2Z)-2-amino-2-hidroxiiminoacetato |
SMILES | CCOC(=O)C(N)=NO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10162814
|
Thermo Scientific Acros
426880010 |
1 g | Frasco de vidrio | ||||||
10577444
|
Thermo Scientific Acros
426880050 |
5 g | Frasco de vidrio |
128.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10489-74-4 | |
132.12 | |
QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N | |
9614369 | |
CCOC(=O)C(N)=NO |
C4H8N2O3 | |
MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442 | |
ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester | |
etil (2Z)-2-amino-2-hidroxiiminoacetato |
Especificaciones
Ethyl 2-oximinooxamate | |
99°C to 103°C | |
Authentic | |
C4H8N2O3 | |
MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442 | |
QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N | |
etil (2Z)-2-amino-2-hidroxiiminoacetato | |
9614369 | |
98% |
10489-74-4 | |
Blanco a amarillo | |
97.5% min. (HPLC) | |
HONHC(=NH)COOCH2CH3 | |
ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester | |
CCOC(=O)C(N)=NO | |
132.12 | |
132.12 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously wit
GHS Signal Word: Warning
- Ethyl 2-oximinooxamate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only