Learn More
Etilo 2-oximinooxamato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10577444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10577444 5 g Frasco de vidrio 5 g
10162814 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10489-74-4 | Molecular Formula: C4H8N2O3 | Molecular Weight: 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10489-74-4
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442
Clave InChI QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 9614369
Nombre IUPAC etil (2Z)-2-amino-2-hidroxiiminoacetato
SMILES CCOC(=O)C(N)=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oximinooxamate
Punto de fusión 99°C to 103°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HONHC(=NH)COOCH2CH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-oximinooxamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.