Learn More
2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |