Learn More
2-Cloro-4-metilpirimidina-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is an active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico de activos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado. Garantiza una ventilación adecuada.
Es un intermedio farmacéutico de activos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado. Garantiza una ventilación adecuada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.62 |
Porcentaje de pureza | 95% |