Learn More
2-Aminonicotinato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.20€ - 498.00€
CAS | 13362-26-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
Número MDL | MFCD01569452 |
Clave InChI | KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 12433260 |
Nombre IUPAC | 2-aminopiridina-3-carboxilato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15432389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64957.06 |
5 g |
41.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15442389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64957.14 |
25 g |
153.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64957.22 |
100 g |
498.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13362-26-0 | |
166.18 | |
KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminopiridina-3-carboxilato de etilo |
C8H10N2O2 | |
MFCD01569452 | |
12433260 | |
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N |
Especificaciones
Ethyl 2-aminonicotinate | |
90°C to 96°C (literature) | |
MFCD01569452 | |
ethyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid ethyl ester, ethyl2-aminonicotinate, 2-aminonicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino nicotinic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem12921, rarechem al bi 1234, buttpark 23\07-65 | |
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N | |
166.18 | |
166.18 | |
Sólido |
13362-26-0 | |
C8H10N2O2 | |
124680 | |
KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminopiridina-3-carboxilato de etilo | |
12433260 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only