Learn More
2-Aminonicotinato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452389 100 g 100 g
15432389 5 g 5 g
15442389 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64957.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13362-26-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13362-26-0
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD01569452
Clave InChI KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12433260
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminonicotinate
Punto de fusión 90°C to 96°C (literature)
Cantidad 100 g
Beilstein 124680
Sinónimo ethyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid ethyl ester, ethyl2-aminonicotinate, 2-aminonicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino nicotinic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem12921, rarechem al bi 1234, buttpark 23\07-65
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido