Learn More
Etilo 2,6-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,6-dimethylbenzoate |
Beilstein | 2575407 |
Información de solubilidad | Difficult to mix. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Punto de ebullición | 78°C to 80°C (0.9 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Índice de refracción | 1.498 |