missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Erlenmeyer

Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL

Marca:  Afora™ V20657

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12048654

  • 80.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL

Especificaciones

Especificaciones

500 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales