missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Erlenmeyer

Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL

Marca:  Afora™ 41

Detalles adicionales : Peso : 0.32800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11986988

  • 73.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL

Especificaciones

Especificaciones

1000 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales