missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Erlenmeyer

Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL

Marca:  Afora™ 313/47AM

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11966688

  • 39.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL

Especificaciones

Especificaciones

250 mL
Graduados
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales