Learn More
Invitrogen™ ErbB3 (HER3) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHERBB3
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15444983
  • 652.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human ErbB3 (HER3) ELISA quantitates Hu HER3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HER3. Principle of the method The Human HER3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La ErbB3 (c-erbB-3/HER-3) es un miembro de la familia de receptores de factor de crecimiento de tipo I y se une a los ligandos de la familia de la heregulina. La ErbB3 se sobreexpresa en una variedad de tumores de próstata, vejiga, mama, estómago, páncreas y colon. La heregulina y la EGF estimulan la fosforilación de la tirosina de c-erbB-3 en diferentes niveles. El gen de la ErbB3 se encuentra en el brazo largo del cromosoma humano 12 (12q13) y se transcribe en un ARNm de 6,2 kb que se traduce en una glucoproteína de 160/180 kDa. El gen de la ErbB3 codifica un receptor transmembrana de tirosina cinasa debido a un empalme alternativo y forma heterodimadores con otros miembros de la familia del receptor EGF con actividad de cinasa. La heterodimerización activa vías que conducen a la proliferación o diferenciación celular. Se han caracterizado variantes de empalme transcripcional que codifican diferentes isoformas de la ErbB3. Una isoforma de la ErbB3 carece de región intermembranal, es secretada fuera de la célula y actúa para modular la actividad de la forma unida a la membrana. También se han descrito otras variantes de empalme, pero no se han caracterizado detalladamente.
Especificaciones
Especificaciones
P21860
4 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
2065
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Matriz extracelular y adhesión celular
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
3,43-2500 pg/ml
De 4 pg/mL a 2500 pg/ml
Biotina
Receptores y factores de crecimiento
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
ErbB-3,HER3,LCCS2,MDA-BF-1,c-erbB-3,c-erbB3,erbB3-S,p180-ErbB3,p45-sErbB3,p85-sErbB3
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
ErbB-3, HER3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB-3, c-erbB3, erbB3-S, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3
1 h 20 min