Learn More
ER beta/NR3A2 Antibody (57/3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
202.00€ - 498.00€
Especificaciones
| Antígeno | ER beta/NR3A2 |
|---|---|
| Clon | 57/3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18290514
|
Novus Biologicals
NBP2-61943 |
0.1 mg |
498.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18663567
|
Novus Biologicals
NBP2-61943-0.025mg |
0.025 mg |
202.00€
0.03 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ER beta/NR3A2 Monoclonal specifically detects ER beta/NR3A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| ER beta/NR3A2 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 2100 | |
| Recognizes ER beta2 isomer at sequence CGMKMETLLPEATMEQ | |
| Primary | |
| 53 kDa |
| 57/3 | |
| Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
| Erb, ER-beta, ESR-BETA, ESTRB, estrogen receptor 2 (ER beta), estrogen receptor beta, estrogen receptor beta 4, NR3A2ESRB, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2 | |
| ESR2 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |