missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ER beta/NR3A2 Antibody (57/3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18290514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18290514 0.1 mg 0.10 miligramo
18663567 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18290514

Marca: Novus Biologicals NBP261943

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ER beta/NR3A2 Monoclonal specifically detects ER beta/NR3A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ER beta/NR3A2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 57/3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Erb, ER-beta, ESR-BETA, ESTRB, estrogen receptor 2 (ER beta), estrogen receptor beta, estrogen receptor beta 4, NR3A2ESRB, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2
Símbolos de los genes ESR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recognizes ER beta2 isomer at sequence CGMKMETLLPEATMEQ
Peso molecular del antígeno 53 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.