Descripción
ER beta/NR3A2 Monoclonal specifically detects ER beta/NR3A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ER beta/NR3A2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 57/3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Erb, ER-beta, ESR-BETA, ESTRB, estrogen receptor 2 (ER beta), estrogen receptor beta, estrogen receptor beta 4, NR3A2ESRB, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2 |
| Símbolos de los genes | ESR2 |
| Mostrar más |