Learn More
Invitrogen™ Equine IP-10/CXCL10 ELISA Kit
Equine IP-10/CXCL10 quantitates equine IP-10/CXCL10 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EE3RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Equine IP-10/CXCL10 quantitates equine IP-10/CXCL10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine IP-10/CXCL10.
IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.Especificaciones
proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; precursor de proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; quimiocina motivo C-C; quimiocina motivo C x C; C7; quimiocina motivo CC; quimiocina motivo CC; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; proteína tipo quimiocina CXC; Crg2; crg-2; CXC; quimiocina CXC; quimiocina motivo CXC; quimiocina motivo C-X-C 10; quimiocina motivo C-X-C proteína tipo 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; CXCL; CXCL10; CXCL10(1-73); proteína inducible por interferón-gamma 10; gamma IP10; gamma-IP10; gIP-10; H-IP-10; IFI10; Inp10; gen activado por interferón 10; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducible por interferón gamma 10; proteína inducible por interferón gamma-10; citocina inducible por interferón IP-10; proteína inducible por interferón 10; IP10; IP-10; M-IP-10; Mob1; mob-1; proteína 10 de la línea celular inducida por interferó | |
7 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
CXCL10 (IP-10) | |
4 h 45 min |
De 6,14 a 1500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
CXCL10 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |