Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor FA-45-6-30
Para volúmenes de hasta 50 ml
Marca: Eppendorf™ 5820725001
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- Adaptadores de rotor FA-45-6-30
- Para volúmenes de hasta 50 ml
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Tubos de 13 x 100 mm | |
Rotor para centrífuga 5804/5810 | |
1 tubos |