Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo Series 5804/5810 de 40 x 15 ml
Disponibles con 24 o 48 manguitos de acero
820.00€ - 1145.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
---|---|
Capacidad | 4 x 15 mL |
RCF máx. | 5.050 x g |
Vel. máx | 5.500 rpm |
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5804/5810 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12856243
|
Eppendorf™
5820771003 |
24 manguitos de acero |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12846243
|
Eppendorf™
5820772000 |
48 manguitos de acero |
1145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Capacity: 0.6L
- Max. speed/RCF: 5,500rpm/5,050 x g
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo | |
5.050 x g | |
Centrífuga 5804/5810 |
4 x 15 mL | |
5.500 rpm |