Learn More
Eppendorf™ Rotor oscilante Series 5804/5810 de 4 x 250 ml
Acepta cestillos redondos
2385.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor con cestillo basculante |
---|---|
Capacidad | 4 x 250 mL |
RCF máx. | 3.234 x g |
Vel. máx | 4.200 rpm |
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5804/5810 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12846213
|
Eppendorf™
5804746007 |
Cubo redondo |
2385.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Capacidad: 1 l (4 x 250 ml)
- Velocidad máx./RCF: 4,200 rpm/3,234 x g
Especificaciones
Rotor con cestillo basculante | |
3.234 x g | |
Centrífuga 5804/5810 |
4 x 250 mL | |
4.200 rpm |