Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch2
El espectrofotómetro de microplacas Epoch2 está disponible con una interfaz de pantalla táctil en color y puerto para cubetas. Software Gen5 incluido
en la oferta
Especificaciones
Tipo de detector Fotodiodo
Fuente de luz Lámpara flash de xenón
Velocidad de medición 96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s
Exactitud ± 2 nm
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17227809
Ver documentos Detalles de la promoción
Agilent BioTek
EPOCH2NS-SN
EPOCH2NS Sin pantalla táctil; sin puerto para cubetas
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17247809
Ver documentos Detalles de la promoción
Agilent BioTek
EPOCH2NSC-SN
EPOCH2NSC Puerto para cubetas
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Control de temperatura a 65 °C y agitación
  • Intervalo de longitud de onda de 200 a 999 nm
  • Para placas de 6 a 384 pocillos y placas de microvolumen Take3
  • Excelente rendimiento para microplacas UV-Vis, cubetas y muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible
  • La interfaz de pantalla táctil opcional facilita la elección de entre los protocolos predefinidos o la definición de programas personalizados.
  • Los modos de punto final, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten aplicaciones de gran alcance.
Selección de longitudes de onda UV-Vis sin filtro de 200 a 999 nm Modos de punto final, cinético y barrido espectral Compatible con placas de 6 a 384 pocillos y cubetas para lograr una versatilidad de ensayo Mediciones de microvolúmenes (2 μl) de incubación 4-Zone a 65 °C y de Condensation Control con la interfaz táctil Take3 PlateAvailable y el software integrado
Especificaciones
Especificaciones
Fotodiodo
96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
22 in
De 200 a 999 nm, incrementos de 1 nm
Lámpara flash de xenón
± 2 nm
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano
50/60 Hz