Learn More
Epcam / CD326 Rabbit, Clone: EGP40/1555R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4072-RBM15-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930438
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Epcam / CD326
Cell surface
EGP40/1555R
Unconjugated
NP_002345
Rabbit
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
4072
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
EPCAM
A synthetic peptide (around aa 20-60) from the N-terminus of human EPCAM protein
HT29 cells or breast tumor
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.