Learn More
Memmert™ Orificio izquierda (ubicación personalizada)
Con tapa de cierre
Marca: Memmert™ HPP410ecoF4
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Orificio de entrada con cierre de solapa y posición personalizable por confirmar en el lado izquierdo
- Se puede cerrar con la solapa
Especificaciones
Transparente | |
No en combinación con unidades de iluminación, hermético a la humedad, se puede cerrar con solapa y tapón de silicona | |
HPP410eco | |
23 mm |