Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Engler, con reborde, tubo lateral
El matraz Engler de DURAN™ es idóneo para destilaciones en el sector de la petroquímica.
Marca: DWK Life Sciences 216532807
401.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
Descripción
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Además de los matraces de varios cuellos más utilizados, los matraces Engler también se pueden utilizar para las destilaciones. Este tipo de matraz de destilación tiene un brazo lateral fijo que se fija al cuello del matraz. A través de este brazo lateral, se conduce el vapor a un refrigerador donde finalmente se condensa al destilado. Los termómetros se pueden introducir a través del cuello del matraz.
- El reborde granulado permite un vertido preciso
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
69 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10/paq. |
125 ml | |
Destilación atmosférica de productos derivados del petróleo; calentamiento | |
Sí |