Learn More
Invitrogen™ Endocan (ESM1) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMESM1X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
The Mouse Endocan (Ms ESM1) ELISA quantitates Ms Endocan in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Endocan. Principle of the method The Mouse Endocan solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica una proteína secretada que se expresa principalmente en las células endoteliales de los tejidos pulmonares y renales humanos. La expresión de este gen está regulada por citoquinas, lo que sugiere que puede desempeñar un papel en los trastornos patológicos dependientes del endotelio. La transcripción contiene múltiples señales de poliadenilación y de inestabilidad del ARNm. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican isoformas diferentes para este gen.Especificaciones
Q9QYY7 | |
0,1 ng/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
71690 | |
<12% | |
Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, SAV-HRP, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar | |
5 × 96 pruebas | |
Desarrollo | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 0,123 ng/ml a 30 ng/ml | |
De 0,1 ng/ml a 30 ng/ml | |
Biotina | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta la Endocan de ratón; no muestra reactividad cruzada significativa con el Endocan humano recombinante. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
0610042H23Rik,AV004503,ESM-1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
0610042H23Rik, AV004503, ESM-1 | |
1 h 20 min |