Learn More
Day Impex™ Recipientes de acero esmaltado
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca: Day Impex™ 200008
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Seguro para usarlo con todos los gases líquidos e ideal para trampas frías
- Atractivo recipiente exterior de acero esmaltado con horno azul
Especificaciones
100 mm | |
240 mm | |
240 mm | |
Acero esmaltado | |
Sin asa ni tapa |
Utilizar para gas líquido o como trampa de frío | |
280 mm | |
137 mm | |
1,5 l |