Learn More
Day Impex™ Recipientes de acero esmaltado
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca:  Day Impex™ 200007
Detalles adicionales : Peso : 1.88000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11857452
  • 286.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seguro para usarlo con todos los gases líquidos e ideal para trampas frías
  • Atractivo recipiente exterior de acero esmaltado con horno azul
Especificaciones
Especificaciones
90 mm
240 mm
240 mm
Acero esmaltado
Sin asa ni tapa
Utilizar para gas líquido o como trampa de frío
290 mm
126 mm
1,5 l
Certificados
Ver productos accesorios