Learn More
Day Impex™ Recipientes de acero esmaltado
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca:  Day Impex™ 200014
Detalles adicionales : Peso : 4.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796399
  • 1180.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seguro para usarlo con todos los gases líquidos e ideal para trampas frías
  • Atractivo recipiente exterior de acero esmaltado con horno azul
Especificaciones
Especificaciones
Con tapa y asa
Utilizar para gas líquido o como trampa de frío
445 mm
245mm
10L
200 mm
375 mm
375 mm
Acero esmaltado
Certificados
Ver productos accesorios