Learn More
Day Impex™ Recipientes de acero esmaltado
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Brand: Day Impex™ 200012
Additional Details : Peso : 2.29500kg
Description
- Seguro para usarlo con todos los gases líquidos e ideal para trampas frías
- Atractivo recipiente exterior de acero esmaltado con horno azul
Specifications
Con tapa y asa | |
Utilizar para gas líquido o como trampa de frío | |
268 mm | |
142mm | |
2L |
106 mm | |
205 mm | |
205 mm | |
Acero esmaltado |