Learn More
Thermo Scientific™ Emission filters for Thermo Scientific Varioskan™ LUX Multimode Microplate Readers
El lector de microplacas multimodo Varioskan LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. Los filtros de emisión adicionales amplían la funcionalidad del instrumento y la flexibilidad en las aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ F640LP
Detalles adicionales : Peso : 56.00000kg
Descripción
Varioskan LUX viene equipado con una gama de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia e intensidad de fluorescencia con luminiscencia opcional, AlphaScreen y TRF. El instrumento selecciona la longitud de onda de medición con filtros ópticos o monocromadores, en función del que sea más apropiado para cada tecnología de medición. Una amplia gama de filtros opcionales amplía notablemente el área de aplicación, incluidos los ensayos de luciferasa, los ensayos de transferencia de energía de resonancia de la bioluminiscencia (BRET), los ensayos de fluorescencia homogénea resuelta en el tiempo (HTRF) y muchos otros.
- Hay disponible una amplia gama de tipos diferentes de filtros de emisión para diversas aplicaciones cuando se realizan ensayos de tecnología luminométrica, TRF o Alpha, como TR-FRET, hTRF, BRET, NanoBRET, AlphaScreen/AlphaLisa y todos los ensayos de multiplexing que utilizan estas tecnologías de detección.
- Los filtros de excitación para las mediciones TRF y AlphaScreen/AlphaLisa están fijados permanentemente dentro del correspondiente módulo óptico de tecnología de detección.
- La instalación del filtro de emisión es muy sencilla. Puede accederse fácilmente a la rueda de filtros del instrumento, y los parámetros correctos se establecen rápidamente en un flujo de trabajo sencillo gracias al software Thermo Scientific SkanIt. El proceso de instalación controlado por el software SkanIt también evita errores accidentales durante el proceso y, por lo tanto, garantiza un funcionamiento adecuado.
- En la mayoría de las mediciones de luminiscencia, solo hay una fuente de luz en el sistema y, por lo tanto, la detección más eficiente se recibe mediante la recogida de toda la luz emitida por la muestra, independientemente de la longitud de onda. Por consiguiente, estos ensayos no requieren ninguna selección de longitud de onda. Sin embargo, en determinadas aplicaciones, como BRET o cualquier ensayo de multiplexing luminométrico, donde hay múltiples fuentes de luz presentes en la muestra, se utilizan filtros para recoger la luz producida a una longitud de onda específica.
- Todos los filtros Varioskan LUX pueden utilizarse para cualquier tecnología de detección basada en filtros (tecnología luminiscente, TRF o Alpha), dependiendo de la aplicación. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener más información sobre sus requisitos específicos de aplicación.
Especificaciones
Filtro de emisión | |
Varioskan™ | |
Ensayo de luciferasa de luciérnaga roja Pierce |
Lector de microplacas Varioskan LUX | |
640 nm |