Learn More
Merck Unidad de filtro estéril Steripak™-GP
Flujo rápido y alto rendimiento
Marca: Merck SPGPM20RJ
Detalles adicionales : Peso : 3.51530kg
Descripción
Flujo rápido y alto rendimiento
Las unidades de filtro Steripak-GP están diseñadas para la filtración a mayor escala y accionada por presión de medios de cultivo tisular con o sin suero. Son de un solo uso y no se pueden esterilizar en autoclave. Las unidades de filtro están disponibles en dos tamaños; la unidad más pequeña puede filtrar hasta 10 l y la más grande hasta 20 l. Ambos tamaños utilizan la membrana Millipore Express de 0,22 µm con un nivel bajo de unión de proteínas y flujo rápido. Todas las unidades tienen una campana de llenado integral para utilizar la parte superior del frasco y un orificio de ventilación ascendente manual para evitar el bloqueo de aire en la membrana. Se suministran estériles y listas para conectarse a una bomba o recipiente de presión (no incluidos).Las unidades de filtro Steripak™-GP están diseñadas para la filtración a mayor escala y accionada por presión de medios de cultivo tisular con o sin suero. Los filtros son para un solo uso y no se pueden esterilizar en autoclave. Las unidades de filtro están disponibles en dos tamaños; la unidad más pequeña puede filtrar hasta 10 l y la más grande hasta 20 l.
Características y ventajas:
- Membrana Millipore Express™ PLUS, para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas
- Un dispositivo de filtración a gran escala impulsado por presión para velocidades de flujo más rápidas agiliza las filtraciones de gran volumen que requieren mucho tiempo
- Tamaños de capacidad de 10 l y 20 l para obtener las máximas opciones de filtración a escala en el laboratorio
- Orificio de ventilación manual en la parte superior para evitar el bloqueo de aire
- Campana de llenado para un entorno de llenado más limpio alrededor de la abertura del frasco del recipiente
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas, preparación de medios, preparación de tampones
Especificaciones
Manguera dentada escalonada de 6 mm | |
Express PLUS™ | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Filtración de medios de cultivo de tejidos por presión a gran escala, con o sin suero | |
3Pack | |
Manguera dentada escalonada de 6 mm, campana de llenado | |
45 °C | |
1 ml | |
7,6 cm | |
9,9 cm |
Sí | |
SAN | |
0,22 μm | |
200 cm2 | |
75 psi en avance, 5 psi en inversa | |
Manguera dentada escalonada de 6 mm, campana de llenado | |
113 °F | |
Filtros para frascos | |
2,99 in | |
9,9 cm | |
16 cm |