Learn More
Merck Accesorios de acero inoxidable
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
Marca: Merck XX4204708
425.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el soporte de filtro XX4404700Filtro de acero inoxidable, † Depende del tipo de filtro utilizado.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm | |
No estéril | |
25 mm |
Pantalla de contrapresión | |
PP relleno de vidrio | |
1 in |