Learn More
Merck Piezas de repuesto para los soportes de filtro Swinnex™
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Marca:  Merck SX0002501
166.01 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400401
  • 192.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Conecte Swinnex de 47 mm con tubos a un depósito presurizado o máquina de llenado automático para el filtrado de volúmenes más grandes.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Portafiltros Swinnex Millipore de 25 mm (Swinnex 25)
No estéril
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
Juntas de silicona, Diámetro: 25 mm
Silicona
100Pack