Learn More
Merck Conexiones de rosca de tubo
Se utiliza junto con sistemas de filtración
Marca: Merck XX6700115
33.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Millipore cuenta con una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300. Los conectores de triple abrazadera (TC) se denominan por convención como 1,5 pulg., 2 pulg., etc. Los conectores de TC de 1,5 pulg. se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 1 pulg. o 1,5 pulg. Los conectores de TC de 2 pulg. únicamente se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 2 pulg.Especificaciones
Boquilla de cierre NPTM | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
0,25 in |
Sistema de purificación de agua | |
acero inoxidable 316 | |
0,63 cm |