Learn More
Merck Unidad de filtro de vacío de red de nailon Steriflip™
Unidad de filtración estéril y desechable para el aislamiento de células
Marca:  Merck SCNY00060
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628005
  • 275.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descripción general
La unidad de filtro Steriflip está diseñada para funcionar con tubos de centrífuga estándar de 50 ml, lo que elimina la transferencia de muestras. Para filtrar, solo tiene que conectar la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml con la muestra, voltear y aplicar el vacío. Al finalizar, el filtrado se recoge en el tubo de centrífuga de 50 ml conectado.
Nuevos tamaños de poro ideales para aplicaciones de aislamiento celular
Los filtros Steriflip Nylon Net ya están disponibles en tamaños de poro de 40, 60 y 100 µm, lo que los convierte en ideales para aplicaciones de células madre, cardiomiocitos, neurología y tejidos esqueléticos. La opción de sistema cerrado asistido por vacío garantiza la esterilidad de las muestras, al tiempo que permite una separación más rápida de grandes volúmenes de material celular y una recuperación mejorada.
La unidad de filtro Steriflip™ elimina el vertido desordenado durante la transferencia de muestras. Conecte directamente la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml con la muestra, voltee y aplique el vacío. El filtrado se recoge en el tubo de centrífuga de 50 ml conectado. Steriflip™ los filtros están disponibles en diferentes tamaños de poro que son ideales para el aislamiento celular. Estos incluyen filtros de red de nailon en tamaños de poro de 40, 60 y 100 µm, que son ideales para aplicaciones de células madre, cardiomiocitos, neurología y tejidos esqueléticos. El sistema cerrado asistido por vacío garantiza la esterilidad de las muestras, al tiempo que permite una separación más rápida de grandes volúmenes de material celular y una recuperación mejorada.
Características y ventajas
  • Elimina la transferencia de muestras desordenada mediante un sencillo sistema cerrado y asistido por vacío
  • Aísle las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de red de nailon con diferentes tamaños de poro
  • Ideal para esterilizar pequeños lotes de medios de cultivo
  • Se conecta a cualquier tubo de centrífuga de 50 ml estándar, lo que elimina el empleo de materiales innecesarios, ahorra tiempo y reduce el riesgo de derrames
Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas (hasta 50 ml), filtración estéril de pequeños lotes de medios de cultivo, filtración estéril de tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas, aislamiento celular
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Malla de nailon
Estéril
Eliminación de partículas gruesas, filtración de laboratorio
Paquete de 25
50 mL
5,43 in
6,4 cm
Rosca de doble hélice con puerto de vacío
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno
60 μm
7 cm2
25Pack
Unidad de filtro Steriflip-NY
1000 mL
13,8 cm