Learn More
Merck MultiScreen™ Multiple Punch Kits
Includes punch with punch carrier plate and punch distributor
7780.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos |
---|---|
Cantidad | 1/paquete |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11556365
|
Merck
MAPK8960A |
Perforación múltiple, 2 gradillas de soporte para viales de 7 ml |
7780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11566365
|
Merck
MAPK8960B |
Perforación múltiple, 2 gradillas de soporte para viales de 4 ml |
7780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11722594
|
Merck
MAPK8960C |
Varios punzones, 1 gradilla de soporte para tubos de 12 x 75 mm |
7780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos | |
1/paquete |